Print…
2-Nitrophenylacetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-2-nitrobenzene
OR17873-1G OR17873-250MG OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA 56.7 EUR
APOSOR17873-1G APOSOR17873-250MG APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01113917
Número CAS: 16433-96-8