Print…
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17856-1G OR17856-250MG
APOSOR17856-1GEA 574 EUR
APOSOR17856-1G APOSOR17856-250MG
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₆H₃Cl₂N₃S
Ponto de Fusão: 168…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01118747
Número CAS: 16407-86-6