Print…
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR17710-1G OR17710-250MG OR17710-5G
APOSOR17710-1GEA 134 EUR
APOSOR17710-1G APOSOR17710-250MG APOSOR17710-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected 97%
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected
Fórmula: C₁₀H₁₈BNO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09997795
Número CAS: 844501-00-4