Print…
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390582
Número CAS: 90004-80-1