Print…
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 319 EUR
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657033
Número CAS: 55586-26-0