Print…
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17676-1G OR17676-250MG OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA 0 EUR
APOSOR17676-1G APOSOR17676-250MG APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602552
Número CAS: 1375473-63-4