Print…
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G OR17675-5G OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA 174 EUR
APOSOR17675-1G APOSOR17675-5G APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆BrIO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28155004
Número CAS: 1820619-59-7