Print…
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
OR17674-1G OR17674-250MG OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA 348 EUR
APOSOR17674-1G APOSOR17674-250MG APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆BrNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052985
Número CAS: 1048916-38-6