Print…
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methylaniline, 5-Amino-3-bromo-2-hydroxytoluene, 4-Amino-6-bromo-o-cresol, 5-Bromo-4-hydroxy-m-toluidine
OR17625-1G OR17625-250MG OR17625-5G
APOSOR17625-1GEA 647 EUR
APOSOR17625-1G APOSOR17625-250MG APOSOR17625-5G
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol
Fórmula: C₇H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12402419
Número CAS: 848676-36-8