Print…
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-5GEA 694 EUR
APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13563142
Número CAS: 89378-43-8