3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR17508-25G
OR17508-5G
APOSOR17508-25GEA
730
EUR
APOSOR17508-25G
APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Fórmula:
C₅H₄BrNO·ClH Ponto de Fusão: 180…181 °C Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01940270 Número CAS: 63785-86-4 |