Print…
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17303-100MG OR17303-250MG OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA 52.2 EUR
APOSOR17303-100MG APOSOR17303-250MG APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01647251
Número CAS: 53180-76-0