Print…
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17258-1G OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA 0 EUR
APOSOR17258-1G APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₅BrO₂S
Ponto de Fusão: 38…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13386488
Número CAS: 88770-19-8