Print…
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1H-Benzimidazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzimidazole
OR17072-250MG OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA 168 EUR
APOSOR17072-250MG APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.162 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15144561
Número CAS: 65658-13-1