Print…
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-4-carbaldehyde
OR17070-1G OR17070-250MG
APOSOR17070-1GEA 261 EUR
APOSOR17070-1G APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₆N₂O
Peso Molecular: 146.146 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10698555
Número CAS: 144876-36-8