Print…
4-Bromoindan-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17022-1G OR17022-250MG
APOSOR17022-1GEA 0 EUR
APOSOR17022-1G APOSOR17022-250MG
4-Bromoindan-2-one 97%
4-Bromoindan-2-one
Fórmula: C₉H₇BrO
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09744095
Número CAS: 846032-36-8