Print…
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, 2-{[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl}oxirane, 2-((4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 52.2 EUR
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799225
Número CAS: 56718-70-8