Print…
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 97.3 EUR
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437501
Número CAS: 130658-65-0