Print…
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)thiophene-3,4-diol
OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-5GEA 72.5 EUR
APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₆S
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094035
Número CAS: 1822-66-8