Print…
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 0 EUR
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrOS
Ponto de ebulição: 60 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09025880
Número CAS: 1860-99-7