Print…
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 EUR
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26960527
Número CAS: 1620569-18-7