Print…
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 171 EUR
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Fórmula: C₁₂H₂₅N₃O₂
Peso Molecular: 243.346 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808577
Número CAS: 874831-60-4