Print…
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 42.2 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Peso Molecular: 230.059 g/mol
Ponto de Fusão: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276004
Número CAS: 55324-02-2
UN: 3261
ADR: 8 III