Print…
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-methyl-benzenemethanol, (3-Bromo-o-tolyl)methanol, (3-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR16662-1G OR16662-5G OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16662-1G APOSOR16662-5G APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847531
Número CAS: 83647-43-2