Print…
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16639-100G OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-100GEA 132 EUR
APOSOR16639-100G APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Fórmula: C₇H₃Cl₂O₂·Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606076
Número CAS: 38402-11-8