Print…
5-Amino-1,3-thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Fórmula: C₃H₄N₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09834069
Número CAS: 17721-00-5