Print…
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 364 EUR
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃S
Peso Molecular: 237.275 g/mol
Ponto de Fusão: 225…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01416244
Número CAS: 17547-79-4