Print…
4-Methoxybenzyl bromide, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, 4-(Bromomethyl)phenyl methyl ether
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 53.8 EUR
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, Grau técnico
4-Methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 91 °C (1 mm Hg)
Densidade: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00800380
Número CAS: 2746-25-0
UN: 3265
ADR: 8 II