Print…
β,β-Dimethylphenethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-2-phenylpropylamine
OR16558-1G OR16558-5G OR16558-250MG
APOSOR16558-1GEA 213 EUR
APOSOR16558-1G APOSOR16558-5G APOSOR16558-250MG
β,β-Dimethylphenethylamine
β,β-Dimethylphenethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Peso Molecular: 149.233 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213339
Número CAS: 21404-88-6
UN: 2735
ADR: 8 III