Print…
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-methyl-1-(4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine
OR16552-1G OR16552-250MG
APOSOR16552-1GEA 219 EUR
APOSOR16552-1G APOSOR16552-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Fórmula: C₁₃H₁₉NO
Ponto de Fusão: 38…39,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841073
Número CAS: 958443-30-6
UN: 3259
ADR: 8,III