Print…
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
OR16530-250MG OR16530-1G
APOSOR16530-250MGEA 132 EUR
APOSOR16530-250MG APOSOR16530-1G
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₁BO₂S
Peso Molecular: 300.223 g/mol
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841077
Número CAS: 1007847-76-8