Print…
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 40.6 EUR
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 84…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444390
Número CAS: 2987-49-7