Print…
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(methoxycarbonyl)aniline, Dimethyl 4-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 94.4 EUR
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12674801
Número CAS: 63746-12-3