Print…
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Methylsulphonyl)-4-oxopiperidine
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 24.8 EUR
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Fórmula: C₆H₁₁NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061935
Número CAS: 218780-53-1