Print…
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16017-1G OR16017-250MG OR16017-5G
APOSOR16017-1GEA 105 EUR
APOSOR16017-1G APOSOR16017-250MG APOSOR16017-5G
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
1-Benzyl-3-ethylpiperazine
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265492
Número CAS: 313657-25-9