Print…
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, [(S)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanol
OR15996-1G OR15996-250MG OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA 195 EUR
APOSOR15996-1G APOSOR15996-250MG APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Fórmula: C₇H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035736
Número CAS: 205194-35-0