Print…
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-(pyridin-3-yl)thiophene
OR15965-1G OR15965-250MG OR15965-100MG
APOSOR15965-1GEA 270 EUR
APOSOR15965-1G APOSOR15965-250MG APOSOR15965-100MG
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
Fórmula: C₉H₆BrNS
Peso Molecular: 240.12 g/mol
Ponto de Fusão: 52…54.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04971290
Número CAS: 169050-05-9