Print…
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 0 EUR
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 403,5…404.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09863218
Número CAS: 259807-47-1