Print…
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropan-1-ol, N-BOC protected
OR15920-1G OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA 122 EUR
APOSOR15920-1G APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Fórmula: C₂₀H₂₅NO₃
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865075
Número CAS: 155836-48-9