Print…
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-amine dihydrochloride, 3-Amino-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine dihydrochloride
OR15771-1G OR15771-500MG
APOSOR15771-1GEA 980 EUR
APOSOR15771-1G APOSOR15771-500MG
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
Fórmula: C₇H₇N₃·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16628055
Número CAS: 1257535-49-1