Print…
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 0 EUR
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690255
Número CAS: 884507-19-1