Print…
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-(methoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-thiazole, Methyl 5-bromo-2-methylthiazole-4-carboxylate
OR15542-1G OR15542-250MG OR15542-5G
APOSOR15542-1GEA 75.4 EUR
APOSOR15542-1G APOSOR15542-250MG APOSOR15542-5G
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09265508
Número CAS: 899897-21-3