Print…
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1529-100MG OR1529-250MG OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA 87 EUR
APOSOR1529-100MG APOSOR1529-250MG APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Fórmula: C₁₃H₉ClN₄O₃
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00576759
Número CAS: 306934-83-8