Print…
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15038-1G OR15038-250MG
APOSOR15038-1GEA 109 EUR
APOSOR15038-1G APOSOR15038-250MG
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407481
Número CAS: 683274-67-1