Print…
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1494-1G OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA 122 EUR
APOSOR1494-1G APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865077
Número CAS: 69397-93-9