Print…
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14931-1G OR14931-5G
APOSOR14931-1GEA 0 EUR
APOSOR14931-1G APOSOR14931-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde 95%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₁₀OS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425266
Número CAS: 50675-19-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III