Print…
3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14918-100MG OR14918-1G OR14918-500MG
APOSOR14918-100MGEA 0 EUR
APOSOR14918-100MG APOSOR14918-1G APOSOR14918-500MG
3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
3-Methylfur-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₆H₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09879906
Número CAS: 921938-67-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III