Print…
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Formyl-4-methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole, 4-(5-Formyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyridine
OR14888-100MG OR14888-250MG
APOSOR14888-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR14888-100MG APOSOR14888-250MG
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈N₂OS
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817496
Número CAS: 892502-19-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III