Print…
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Isocyanato-5-methylthiophene
OR14873-1G OR14873-250MG OR14873-500MG
APOSOR14873-1GEA 203 EUR
APOSOR14873-1G APOSOR14873-250MG APOSOR14873-500MG
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
5-Methylthien-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₆H₅NOS
Peso Molecular: 139.175 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C (53 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09817547
Número CAS: 76536-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III