Print…
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14726-1G OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA 112 EUR
APOSOR14726-1G APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 261,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860874
Número CAS: 37535-50-5